N-Hydroxyphtalimide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR51753-500GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR51753-500G APOSOR51753-2.5KG APOSOR51753-100G
N-Hydroxyphtalimide
N-Hydroxyphtalimide
Formule: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Point de fusion: 233 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005891
Numéro CAS: 524-38-9
EINECS: 208-358-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité