Acide gallique, anhydre 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
OR51754-1KG OR51754-250G OR51754-5KG
APOSOR51754-1KGEA 94.4 EUR InStock
APOSOR51754-1KG APOSOR51754-250G APOSOR51754-5KG
Acide gallique, anhydre 99%
Acide gallique
Formule: C₇H₆O₅
MW: 170,12 g/mol
Point de fusion: 251 °C (dec.)
Densité: 1.694 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002510
Numéro CAS: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité