N,N-Dibutylformamide 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Formdibutylamide, Formic acid dibutylamide
OR51755-100G OR51755-500G
APOSOR51755-100GEA 147 EUR InStock
APOSOR51755-100G APOSOR51755-500G
N,N-Dibutylformamide 99%
N,N-Dibutylformamide
Formule: C₉H₁₉NO
MW: 157,26 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C/15mmHg
Densité: 0.864 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003289
Numéro CAS: 761-65-9
EINECS: 212-090-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité