3-Chloro-2-formylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
OR51758-1G OR51758-250MG
APOSOR51758-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR51758-1G APOSOR51758-250MG
3-Chloro-2-formylpyridine
3-Chloro-2-formylpyridine
Formule: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09991855
Numéro CAS: 206181-90-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité