2-Méthoxy-6-formylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR51762-10G OR51762-5G OR51762-25G
APOSOR51762-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR51762-10G APOSOR51762-5G APOSOR51762-25G
2-Méthoxy-6-formylpyridine 97%
2-Méthoxy-6-formylpyridine
Formule: C₇H₇NO₂
Point d'ébullition: 103…104 °C/20mmHg
Densité: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664030
Numéro CAS: 54221-96-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité