2-Bromo-5-chloropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5182-10GEA 19 EUR InStock
APOSOR5182-10G APOSOR5182-25G APOSOR5182-100G
2-Bromo-5-chloropyridine 98%
2-Bromo-5-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
Point de fusion: 65…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234006
Numéro CAS: 40473-01-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité