Acide isoxazole-5-carboxylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Isoxazole-5-carboxylic acid
OR5183-25G OR5183-1G OR5183-5G
APOSOR5183-25GEA 227 EUR InStock
APOSOR5183-25G APOSOR5183-1G APOSOR5183-5G
Acide isoxazole-5-carboxylique 98%
Acide isoxazole-5-carboxylique
Formule: C₄H₃NO₃
MW: 113,07 g/mol
Point de fusion: 141…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156151
Numéro CAS: 21169-71-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité