4-Isopropylbenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (4-Isopropylphenyl)methanamine
OR51842-25G
APOSOR51842-25GEA 168 EUR InStock
APOSOR51842-25G
4-Isopropylbenzylamine 98%
4-Isopropylbenzylamine
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025580
Numéro CAS: 4395-73-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité