2-(Benzyloxy)-1-ethanamine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Benzyloxy)ethanamine, 2-(Benzyloxy)ethylamine
OR51851-1G OR51851-25G OR51851-5G
APOSOR51851-1GEA 114 EUR InStock
APOSOR51851-1G APOSOR51851-25G APOSOR51851-5G
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine 96%
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,2056 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235180
Numéro CAS: 38336-04-8
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité