1-Chloro-2-iodoéthane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR51875-1G OR51875-5G
APOSOR51875-1GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR51875-1G APOSOR51875-5G
1-Chloro-2-iodoéthane
1-Chloro-2-iodoéthane
Formule: C₂H₄ClI
MW: 190,41 g/mol
Point d'ébullition: 61…62 °C
Densité: 2.088 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041453
Numéro CAS: 624-70-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité