8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 8-Hydroxy-7-quinolinecarboxylic acid
OR51895-1G OR51895-5G
APOSOR51895-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR51895-1G APOSOR51895-5G
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid 95%
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671539
Numéro CAS: 19829-79-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité