Éthyle 2-méthyloacétylacétate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate
OR51898-100G OR51898-25G
APOSOR51898-100GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR51898-100G APOSOR51898-25G
Éthyle 2-méthyloacétylacétate
Éthyle 2-méthyloacétylacétate
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 187 °C
Densité: 1.019 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009164
Numéro CAS: 609-14-3
EINECS: 210-179-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité