(2S,3R)-3,4-Dihydro-3-isopropyl-2-phenyl-2H-pyrimido[2,1-b]benzothiazole 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: HBTM-2.1
OR51901-250MG OR51901-1G
APOSOR51901-250MGEA 58 EUR InStock
APOSOR51901-250MG APOSOR51901-1G
(2S,3R)-3,4-Dihydro-3-isopropyl-2-phenyl-2H-pyrimido[2,1-b]benzothiazole 98+%
(2S,3R)-3,4-Dihydro-3-isopropyl-2-phenyl-2H-pyrimido[2,1-b]benzothiazole
Formule: C₁₉H₂₀N₂S
MW: 308,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28411847
Numéro CAS: 1203507-02-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité