1,3-Dithianne 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR51910-5GEA 55.3 EUR InStock
APOSOR51910-5G APOSOR51910-100G APOSOR51910-25G
1,3-Dithianne 98%
1,3-Dithianne
Formule: C₄H₈S₂
MW: 120,24 g/mol
Point d'ébullition: 207…208 °C
Point de fusion: 52…54 °C
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006654
Numéro CAS: 505-23-7
EINECS: 208-006-7
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité