Ethyl-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-hydroxyquinoline-2-carboxylate
OR51913-10G OR51913-1G OR51913-5G
APOSOR51913-10GEA 440 EUR InStock
APOSOR51913-10G APOSOR51913-1G APOSOR51913-5G
Ethyl-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate 95+%
Ethyl-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,2200 g/mol
Point de fusion: 216…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863732
Numéro CAS: 24782-43-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité