Biphenyl-4-carboxamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-4-carboxamide
OR51928-10G OR51928-25G OR51928-5G
APOSOR51928-10GEA 261 EUR InStock
APOSOR51928-10G APOSOR51928-25G APOSOR51928-5G
Biphenyl-4-carboxamide 97%
Biphenyl-4-carboxamide
Formule: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Point de fusion: 229…233 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017573
Numéro CAS: 3815-20-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité