Acide 3-chloro-4-nitrobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5193-1G OR5193-25G OR5193-5G
APOSOR5193-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5193-1G APOSOR5193-25G APOSOR5193-5G
Acide 3-chloro-4-nitrobenzoïque
Acide 3-chloro-4-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632172
Numéro CAS: 39608-47-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité