m-Bromotoluène-α-thiol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: m-Bromotoluene-α-thiol
OR51962-1G OR51962-5G
APOSOR51962-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR51962-1G APOSOR51962-5G
m-Bromotoluène-α-thiol
m-Bromotoluène-α-thiol
Formule: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Point d'éclair: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798010
Numéro CAS: 886497-84-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité