p-Bromotoluène-α-thiol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR51963-1G OR51963-5G
APOSOR51963-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR51963-1G APOSOR51963-5G
p-Bromotoluène-α-thiol
p-Bromotoluène-α-thiol
Formule: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Point de fusion: 26…30 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701566
Numéro CAS: 19552-10-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité