5-Methylpyridine-2-sulphonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methyl-2-pyridinesulphonamide
OR51972-10G OR51972-25G OR51972-5G
APOSOR51972-10GEA 125 EUR InStock
APOSOR51972-10G APOSOR51972-25G APOSOR51972-5G
5-Methylpyridine-2-sulphonamide 97%
5-Methylpyridine-2-sulphonamide
Formule: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,21 g/mol
Point de fusion: 127…132 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00661363
Numéro CAS: 65938-77-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité