Methyl-3-bromoisonicotinate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-bromoisonicotinate
OR51979-100G OR51979-25G OR51979-5G
APOSOR51979-100GEA 242 EUR InStock
APOSOR51979-100G APOSOR51979-25G APOSOR51979-5G
Methyl-3-bromoisonicotinate 98%
Methyl-3-bromoisonicotinate
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788226
Numéro CAS: 59786-31-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité