Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isonicotinaldéhyde-oxime 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR51992-100GEA 154 EUR InStock
APOSOR51992-100G
Isonicotinaldéhyde-oxime 98%
Isonicotinaldéhyde-oxime


Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Point de fusion: 130…133 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006446
Numéro CAS: 696-54-8
EINECS: 271-796-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité