4-Formyl-2-methylthiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde, 2-Methylthiazole-4-carbaldehyde
OR5201-1G OR5201-250MG
APOSOR5201-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR5201-1G APOSOR5201-250MG
4-Formyl-2-methylthiazole 97%
4-Formyl-2-methylthiazole
Formule: C₅H₅NOS
MW: 127,1643 g/mol
Point de fusion: 56…58 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06655197
Numéro CAS: 20949-84-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité