6-Phényl-3-formylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Phenyl-5-pyridinecarboxaldehyde, 6-Phenylnicotinaldehyde
OR5202-1G OR5202-250MG
APOSOR5202-1GEA 329 EUR InStock
APOSOR5202-1G APOSOR5202-250MG
6-Phényl-3-formylpyridine 97%
6-Phényl-3-formylpyridine
Formule: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Point de fusion: 57…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086130
Numéro CAS: 63056-20-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité