(6-Methoxypyridin-3-yl)methylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (6-Methoxypyridin-3-yl)methanamine, 5-(Aminomethyl)-2-methoxypyridine
OR52039-1G OR52039-250MG
APOSOR52039-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR52039-1G APOSOR52039-250MG
(6-Methoxypyridin-3-yl)methylamine
(6-Methoxypyridin-3-yl)methylamine
Formule: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06212825
Numéro CAS: 262295-96-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité