p-Toluate de méthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR52042-100GEA 29.2 EUR InStock
APOSOR52042-100G
p-Toluate de méthyle 97%
p-Toluate de méthyle
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 103…104 °C/15mmHg
Point de fusion: 32…36 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008441
Numéro CAS: 99-75-2
EINECS: 202-784-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité