Acide 5-nitro-2-pyridinecarboxylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Nitro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Nitropyridine-2-carboxylic acid, 5-Nitropicolinic acid
OR52054-25G OR52054-5G
APOSOR52054-25GEA 191 EUR InStock
APOSOR52054-25G APOSOR52054-5G
Acide 5-nitro-2-pyridinecarboxylique 98%
Acide 5-nitro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,11 g/mol
Point de fusion: 208…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114182
Numéro CAS: 30651-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité