(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52059-100G OR52059-25G OR52059-5G
APOSOR52059-100GEA 235 EUR InStock
APOSOR52059-100G APOSOR52059-25G APOSOR52059-5G
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 97%
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Point de fusion: 52…60 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077851
Numéro CAS: 18680-27-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité