(R)-1,2-Butanediol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-Butane-1,2-diol, (R)-1,2-Butylene Glycol, (R)-1,2-Dihydroxybutane
OR52088-25G
APOSOR52088-25GEA 165 EUR InStock
APOSOR52088-25G
(R)-1,2-Butanediol 98%
(R)-1,2-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 190.3 °C
Point d'éclair: 93.3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953765
Numéro CAS: 40348-66-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité