6-Bromobenzothiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromobenzo[d]thiazole
OR52121-5G
APOSOR52121-5GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR52121-5G
6-Bromobenzothiazole 97%
6-Bromobenzothiazole
Formule: C₇H₄BrNS
MW: 214,09 g/mol
Point de fusion: 52…54 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115372
Numéro CAS: 53218-26-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité