3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(3,6-Dihydro-2H-pyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,6-Dihydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-pyran, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran
OR52123-1G OR52123-25G OR52123-5G
APOSOR52123-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR52123-1G APOSOR52123-25G APOSOR52123-5G
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester 97%
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BO₃
MW: 210,08 g/mol
Point de fusion: 63…67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11052631
Numéro CAS: 287944-16-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité