Acide 3,4-dihydroxybenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52125-100G OR52125-25G OR52125-500G
APOSOR52125-100GEA 96 EUR InStock
APOSOR52125-100G APOSOR52125-25G APOSOR52125-500G
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₄
Point de fusion: 197…200 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002509
Numéro CAS: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité