Bromoacétonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR52127-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR52127-25G APOSOR52127-500G APOSOR52127-100G
Bromoacétonitrile 97%
Bromoacétonitrile
Formule: BrCNCH₂
MW: 119,95 g/mol
Point d'ébullition: 148…150 °C
Densité: 1,722 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001884
Numéro CAS: 590-17-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité