4,4,5,5-Tétraméthyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52135-25G OR52135-5G OR52135-100G
APOSOR52135-25GEA 198 EUR InStock
APOSOR52135-25G APOSOR52135-5G APOSOR52135-100G
4,4,5,5-Tétraméthyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
4,4,5,5-Tétraméthyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₈H₁₅BO₂
Point d'ébullition: 35…40 °C/20mmHg
Densité: 0.908 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 34 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00192492
Numéro CAS: 75927-49-0
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité