2,2'-[(E)-1,2-Éthènediyldi-4,1-phénylène]bis(1,3-benzoxazole)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52140-100G OR52140-1KG OR52140-500G
APOSOR52140-100GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR52140-100G APOSOR52140-1KG APOSOR52140-500G
2,2'-[(E)-1,2-Éthènediyldi-4,1-phénylène]bis(1,3-benzoxazole)
2,2'-[(E)-1,2-Éthènediyldi-4,1-phénylène]bis(1,3-benzoxazole)
Optical brightener for plastics (PP, ABS, EVA, PS and PC) and fibre (polyester fibres and PP fibres).
Formule: C₂₈H₁₈N₂O₂
MW: 414,46 g/mol
Point de fusion: 353…359 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022846
Numéro CAS: 1533-45-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité