3-Bromo-5-nitrobenzaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52145-10G OR52145-1G OR52145-5G
APOSOR52145-10GEA 130 EUR InStock
APOSOR52145-10G APOSOR52145-1G APOSOR52145-5G
3-Bromo-5-nitrobenzaldéhyde 95%
3-Bromo-5-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrNO₃
MW: 230,02 g/mol
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100097
Numéro CAS: 355134-13-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité