2-Hydroxy-m-anisaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR52177-10GEA 49.5 EUR InStock
APOSOR52177-10G APOSOR52177-500G APOSOR52177-100G
2-Hydroxy-m-anisaldéhyde
2-Hydroxy-m-anisaldéhyde
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 265…266 °C
Point de fusion: 40…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003322
Numéro CAS: 148-53-8
EINECS: 205-715-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité