3-Méthoxypyrocatéchol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydroxyanisole, 3-Methoxycatechol, 3-Methoxybenzene-1,2-diol
OR52178-25G OR52178-100G
APOSOR52178-25GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR52178-25G APOSOR52178-100G
3-Méthoxypyrocatéchol
3-Méthoxypyrocatéchol
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Point d'ébullition: 146…147 °C
Point de fusion: 38…43 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002191
Numéro CAS: 934-00-9
EINECS: 213-276-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité