Benzocaïne (4-Aminobenzoate d'éthyle) 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52189-100G OR52189-25G
APOSOR52189-100GEA 46.6 EUR InStock
APOSOR52189-100G APOSOR52189-25G
Benzocaïne (4-Aminobenzoate d'éthyle) 98%
Benzocaïne (4-Aminobenzoate d'éthyle)
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007892
Numéro CAS: 94-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité