Acide (S)-(+)-α-méthoxyphénylacetique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR52197-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR52197-1G APOSOR52197-5G APOSOR52197-25G
Acide (S)-(+)-α-méthoxyphénylacetique 95%
Acide (S)-(+)-α-méthoxyphénylacetique
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 164…166 °C/18mmHg
Point de fusion: 64…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064216
Numéro CAS: 26164-26-1
EINECS: 247-492-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité