3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR52200-25GEA 137 EUR InStock
APOSOR52200-25G APOSOR52200-10G
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 96%
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,5900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095213
Numéro CAS: 39745-40-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité