3-Bromo-2-chloro-6-méthylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-2-chloro-6-picoline, 5-Bromo-6-chloro-2-picoline, 5-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
OR52202-10G OR52202-100G
APOSOR52202-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR52202-10G APOSOR52202-100G
3-Bromo-2-chloro-6-méthylpyridine 98%
3-Bromo-2-chloro-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095218
Numéro CAS: 185017-72-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité