6-Methoxyisatin
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methoxyindoline-2,3-dione
OR52220-10G OR52220-1G OR52220-5G
APOSOR52220-10GEA 179 EUR InStock
APOSOR52220-10G APOSOR52220-1G APOSOR52220-5G
6-Methoxyisatin
6-Methoxyisatin
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,1568 g/mol
Point de fusion: 223…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00667731
Numéro CAS: 52351-75-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité