(1-Methyl-1H-[1,2,4]triazol-3-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52221-5G
APOSOR52221-5GEA 150 EUR InStock
APOSOR52221-5G
(1-Methyl-1H-[1,2,4]triazol-3-yl)methanol
(1-Methyl-1H-[1,2,4]triazol-3-yl)methanol
Formule: C₄H₇N₃O
MW: 113,1200 g/mol
Point de fusion: 72…75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16710296
Numéro CAS: 135242-93-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité