2-Phényl-1,3-propanediol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Phenylpropane-1,3-diol
OR52224-25G OR52224-100G
APOSOR52224-25GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR52224-25G APOSOR52224-100G
2-Phényl-1,3-propanediol 97%
2-Phényl-1,3-propanediol
Formule: HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH
MW: 152,19 g/mol
Point de fusion: 53…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236056
Numéro CAS: 1570-95-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité