1,5-Diphénylcarbazone 95%, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: sym-Diphenylcarbazone, Phenylazoameisensäure-2-phenylhydrazid, Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazid, Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide
OR52237-5G
APOSOR52237-5GEA 58 EUR InStock
APOSOR52237-5G
1,5-Diphénylcarbazone 95%, grade Technique
1,5-Diphénylcarbazone
Formule: C₁₃H₁₂N₄O
MW: 240,26 g/mol
Point de fusion: 154…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003024
Numéro CAS: 538-62-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité