3-Nitro-4-quinolinol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-3-nitroquinoline, 3-Nitroquinolin-4-ol
OR52247-25G OR52247-100G
APOSOR52247-25GEA 77 EUR InStock
APOSOR52247-25G APOSOR52247-100G
3-Nitro-4-quinolinol 98%
3-Nitro-4-quinolinol
Formule: C₉H₆N₂O₃
MW: 190,1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277722
Numéro CAS: 50332-66-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité