4,8-Dichloroquinoléine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52250-10G OR52250-1G OR52250-5G
APOSOR52250-10GEA 444 EUR InStock
APOSOR52250-10G APOSOR52250-1G APOSOR52250-5G
4,8-Dichloroquinoléine
4,8-Dichloroquinoléine
Formule: C₉H₅Cl₂N
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024008
Numéro CAS: 21617-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité