Borate de triéthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR52253-100ML OR52253-250ML
APOSOR52253-100MLEA 65.5 EUR InStock
APOSOR52253-100ML APOSOR52253-250ML
Borate de triéthyle
Borate de triéthyle
Formule: C₆H₁₅BO₃
MW: 145,99 g/mol
Point d'ébullition: 117…118 °C
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.858 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012846
Numéro CAS: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
ONU: 1176
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité