Bis[(pinacolato)boryl]methane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52256-1G OR52256-5G OR52256-25G
APOSOR52256-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR52256-1G APOSOR52256-5G APOSOR52256-25G
Bis[(pinacolato)boryl]methane 95%
Bis[(pinacolato)boryl]methane
Uses: A Useful Methylene Unit Usable for Suzuki-Miyaura Cross-coupling ;One-Pot Synthesis of Symmetrical and Unsymmetrical Diarylmethanes; ?-Alkylation of bis[(pinacolato)boryl]methane and its application to the asymmetric Suzuki-Miyaura cross-coupling
Formule: C₁₃H₂₆B₂O₄
MW: 267,97 g/mol
Point de fusion: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27977747
Numéro CAS: 78782-17-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité